Dynamometer
Dynamometer
30 g, 1 g, 60 mm
N° de catalogue BREU14612
Fournisseur:   BREUKHOVEN
Dynamometer
N° de catalogue BREU14612
Fournisseur:  BREUKHOVEN
Dynamometer
30 g, 1 g, 60 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Plage de mesure:
    30 g
  • Longueur:
    60 mm
  • Seq:
    01
  • Précision affichage:
    1 g