0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Bouchons
Bouchons en caoutchouc
Bouchons pour flacons à sertir headspace certifiés de 20 mm
Bouchons pour flacons à sertir headspace certifiés de 20 mm
Bouchons pour flacons à sertir headspace certifiés de 20 mm
N° de catalogue 548-0774
Fournisseur:
Agilent
Agrandir l'image
Bouchons pour flacons à sertir headspace certifiés de 20 mm
N° de catalogue 548-0774
Fournisseur:
Agilent
Spécifications
Type:
En butyle gris, –40...+120 °C
Seq:
15
Cdt:
100
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit