ContactUsLinkComponent
Décalcifiants Q Path®, DC3 à action rapide
  09128300.
 :  
undefined
Décalcifiants Q Path®, DC3 à action rapide
  09128300.
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    2,5 L
  • Désignation:
    Décalcifiant rapide DC3 2,5 l
Contains a mixture of hydrochloric acid and alcohols with some EDTA.
  • Decalcify larger tissues (already fixated)
  • Recommended volume is 20× the fragment volume
Ready to use for applications in histology and pathology laboratories.