Test sur membrane unique pour Listeria, Singlepath® Listeria
1.04148.0001
: Merck
:
- Cdt:25 Tests
- Désignation:Singlepath® L. mono
- Seq:2
- Environmentally Preferable:
Rapides, ces tests facilitent le screening des micro-organismes pathogènes. Tests complets pour la détection des germes pathogènes et des toxines. Les résultats sont fiables et disponibles en seulement 20 minutes après pré-enrichissement. Les milieux d'enrichissement spécifiques aident à garantir la précision et la fiabilité des résultats des tests. Le format One-Step évite les erreurs durant la manipulation.
- Faciles à utiliser: ajoutez l'échantillon et lisez le résultat
- Sûrs: résultats des tests négatifs ou positifs clairs et distincts avec un contrôle positif intégré
- Fiables: aussi sensibles que la méthode officielle pour les milieux de culture
- Économiques: la rapidité des résultats permet de diminuer les coûts