Pipettes Pasteur, à usage unique
Pipette Pasteur à usage unique, verre borosilicaté, avec tampon d'ouate, longueur de pointe de 127 mm, 7 mm, 229 mm, 250/unité, 4 unités/boîte
Catalog # BELC1277-10009
Marketsource
Supplier: BELLCO GLASS
Jump to:
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass.
Suitable for the transfer of all infectious materials, culture media and for routine sampling.
Specifications
- Ø ext.:7 mm
- Emballage:250/unité, 4 unités/boîte
- Désignation:Pipette Pasteur à usage unique, verre borosilicaté, avec tampon d'ouate, longueur de pointe de 127 mm
- Longueur:229 mm