ContactUsLinkComponent
2,2,4-Triméthylpentane ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Irritant
Health
2,2,4-Triméthylpentane ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Catalog # TCIAT0715-250ML
Supplier:  TCI
CAS Number:  
undefined
Irritant
Health
2,2,4-Triméthylpentane ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Catalog # TCIAT0715-250ML
Supplier:  TCI
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 99.0 %
  • Absorbance (210nm):
    max. 0.500
  • Absorbance (220nm):
    max. 0.200
  • Absorbance (230nm):
    max. 0.080
Specification Test Results
About this item
 :
 :114.23 g/mol
Merck Index:14,05193
Boiling Pt:99°C
Melting Pt:–107 °C
Flash Pt:-9°C
Flash Pt:–9°C
UN:1262
ADR:3,II
 :GHS07
 :GHS08
CAS Number:540-84-1
Formula:(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MDL Number:MFCD00008943