Rouge de méthyle solution dans l'éthanol indicateur acide-base, Fluka™
N° de catalogue 32941-100ML
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Bouteille en verre transparent, col étroit
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Change:complying
- Test of sensitivity:complying
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
Synonymes: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
:
Point d'éclair:28 °C
EINECS:207-776-1
ADR:3,III
:269.3 g/mol
UN:1170
:GHS07
:GHS02
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:493-52-7
Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
Numéro MDL:MFCD00002425