Rouge de méthyle 0,5 g/l en solution aqueuse pour le dosage de l'azote
KRAF17505.6800
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
- Environmentally Preferable:
: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
:
:269.3 g/mol
:207-776-1
:493-52-7
:C₁₅H₁₅N₃O₂
:MFCD00002425