


Eucalyptol ≥99.0% (par GC)
TCIAC0542-25ML
: TCI
:
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:25 mL
- Seq:2315
- Appearance:Colorless to Almost colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.0 %
- Freezing point:min. 1.4 deg-C
:
:154.25 g/mol
:14,03895
:176°C
:1.5 °C
:0,92 g/cm³ (20 °C)
:48°C
:207-431-5
:1993
:3,III
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:Température ambiante
:470-82-6
:C₁₀H₁₈O
:MFCD00167977