2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
N° de catalogue MOLEM45141459-5G
Fournisseur: Molekula
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g
- Seq:3173
Spécifications
À propos de cet article
:
:265.3518 g/mol
Numéro CAS:69045-83-6
Formule:C₆H₂Cl₅N
Numéro MDL:MFCD03701543