5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
N° de catalogue MOLE51928449-1G
Fournisseur: Molekula
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 g
- Seq:3047
Spécifications
À propos de cet article
:
:147.14 g/mol
Numéro CAS:14389-12-9
Formule:C₆H₅N₅
Numéro MDL:MFCD00068115