3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) 5% en solution aqueuse
N° de catalogue DG097
Fournisseur: G-Biosciences
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:50 mL
- Seq:2370
Spécifications
À propos de cet article
:
:614.89 g/mol
Température de stockage:Réfrigérateur
Numéro CAS:75621-03-3
Formule:C₃₂H₅₈N₂O₇S
Numéro MDL:MFCD00081083