ContactUsLinkComponent
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) 10% en solution aqueuse, Qualité Réactif
Irritant
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) 10% en solution aqueuse, Qualité Réactif
Catalog # N907-1L
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Irritant
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) 10% en solution aqueuse, Qualité Réactif
Catalog # N907-1L
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :614.89 g/mol
 :GHS07
Storage Temperature:Réfrigérateur
CAS Number:75621-03-3
Formula:C₃₂H₅₈N₂O₇S
MDL Number:MFCD00081083