VWR® PCR DNA Marker
PCR DNA Marker™, 1 KIT
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à :
Product Details & Documents
PCR DNA Marker™ propose 8 fragments de 50 à 2000 pb. Le marqueur contient des bandes de référence rapide de grande intensité qui sont idéales pour le dimensionnement des produits de PCR et la digestion par enzymes de restriction. Mélangez simplement 10 μl de PCR DNA Marker™ avec la quantité requise de tampon de chargement et chargez dans des puits. Matériel suffisant pour 100 tests.
- Marqueur haute résolution optimal pour l'estimation de la taille des fragments de PCR
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT
- Désignation:PCR DNA Marker™
- Cat. No.:E854-100RXN