Titrator, digital
Digital titrator
N° de catalogue HACH1690001
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
This titrator uses a high-precision dispensation device and cartridges that contain concentrated titrants to allow analyses in the lab, the plant or the field. Accurate titrations are made without the bulk and fragility of conventional burettes.
- Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds; no cleaning or rinsing of burettes
- More than 50 parameter/range combinations are available
- Each cartridge contains approximately 13 ml of titrating solution, enough for 50 to 100 average titrations
- End-Point is easy to determine: Number used for calculation of sample concentration is recorded directly from the titrator's digital counter
- For many methods, the displayed value is the concentration
- Accuracy: ±1% (Uncertainty of readings is 1 digit; most samples require more than 100 digits)
Livraison: Supplied with hard-sided carrying case, manual, and five straight delivery tubes.
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Digital titrator
- Cat. No.:HACH1690001
- Poids:0,132 kg
- Précision:± 1% for readings over 100 digits. (Uncertainty of readings is 1 digit. Most samples require more than 100 digits.)
- Température de fonctionnement:4...50 °C
- Affichage:Digital counter window
- Modèle:Digital titrator
- Gamme de mesure:800 digits/ml or 0,00125 ml/digit
- Unités de mesure:mg/l
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HACH50543Erlenmeyer flask, glass, narrow mouth and heavy-duty rim, 125 ml, with graduationsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 14,80 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HACH50546Erlenmeyer flask, glass, narrow mouth and heavy-duty rim, 250 ml, with graduationsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 16,10 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HACH50841Cylinder, graduated, 50 ml +/- 0,4 ml, 1,0 ml divisions (white markings)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 51,70 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HACH1419705Dropper, glass, with 0,5 and 1 ml marks, for measuring and dispensing liquidsConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - 28,20 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HACH1720500Titration delivery tubes for digital titrator, straight with J-hookConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - 19,40 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HACH2124720Plastic dropper pipette, with 0,5 and 1,0 ml mark, for use in a variety of Hach test kitsConnexion Pour la disponibilité1 * 20 ST - 10,40 €