Potassium nitrate 10% en solution aqueuse
Glass bottle, 100 mL
Fournisseur: REAGECON
Potassium nitrate 10% en solution aqueuse
N° de catalogue REGEEFSKNO
Fournisseur: REAGECON
Numéro CAS: 7757-79-1
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Nitrate of Potash
- Numéro CAS:7757-79-1
- Formule:KNO₃
- Numéro MDL:MFCD00011409
- Poids moléculaire:101.1 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-818-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:100 mL