0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Potassium chlorure
Potassium chlorure 0.001 mol/l (0.001 N) en solution aqueuse
Potassium chlorure 0.001 mol/l (0.001 N) en solution aqueuse
HACHC20C280
:
Hach
:
Potassium chlorure 0.001 mol/l (0.001 N) en solution aqueuse
HACHC20C280
:
Hach
:
Type de conditionnement:
Bouteille plastique
Cdt:
500 mL
Seq:
2725
:
:
74.55 g/mol
:
Température ambiante
:
231-211-8
:
7447-40-7
:
KCl
:
MFCD00011360