0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Acide orthophosphorique
Acide orthophosphorique 0.667 mol/l (2 N)
Acide orthophosphorique 0.667 mol/l (2 N)
PRLS89269.360
:
PROLABO CMP
:
Acide orthophosphorique 0.667 mol/l (2 N)
PRLS89269.360
:
PROLABO CMP
:
Cdt:
5 L
Seq:
5190
:
:
98 g/mol
:
Température ambiante
:
231-633-2
:
1805
:
8,III
:
7664-38-2
:
H₃PO₄
:
MFCD00011340