ContactUsLinkComponent
Acide perchlorique 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, Supelco®
Acide perchlorique 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, Supelco®
Catalog # 50439-1L
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Acide perchlorique 0.01 mol/l (0.01 N) en solution aqueuse, Supelco®
Catalog # 50439-1L
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :100.46 g/mol
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-512-4
CAS Number:7601-90-3
Formula:HClO₄
MDL Number:MFCD00011325