Phénol
Flacon verre pour solides, 100 mg
N° de catalogue PROOMM0045.11
Toxique
Corrosif
Santé
Fournisseur:   LGC Standards PROMOCHEM
Phénol
N° de catalogue PROOMM0045.11
Numéro CAS:  108-95-2
Phénol
Flacon verre pour solides, 100 mg
Numéro CAS:  108-95-2
Prix
718,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymes:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • Numéro CAS:108-95-2
  • Formule:C₆H₅OH
  • Numéro MDL:MFCD00002143
  • Poids moléculaire:94.11 g/mol
  • Index Merck:12,07390
  • Point d'ébullition:181,7 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:40,8 °C
  • Densité:1,0722 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:81 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-632-7
  • UN:1671
  • ADR:6.1,II
  • REACH:01-2119471329-32
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 mg
Spécifications