Ammonium acétate en solution aqueuse
Ammonium acétate en solution aqueuse
Marketsource
Fournisseur:   Ambion
Ammonium acétate en solution aqueuse
Fournisseur:  Ambion
Marketsource
Certificats
Ammonium acétate en solution aqueuse
Ammonium acétate en solution aqueuse
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  Acetic acid ammonium salt
  • Numéro CAS:631-61-8
  • Formule:H₃CCOONH₄
  • Numéro MDL:MFCD00013066
  • Poids moléculaire:77.08 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:211-162-9
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    1 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon Verre
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Flacon Verre
    500 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource