Potassium dihydrogénophosphate 0.01 mol/l en solution aqueuse
Catalog # PRLS89310.320
Fournisseur: PROLABO CMP
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Spécifications
À propos de cet article
:
:136.09 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-913-4
Numéro CAS:7778-77-0
Formule:KH₂PO₄
Numéro MDL:MFCD00011401