Potassium dihydrogénophosphate 1 mol/l en solution aqueuse
N° de catalogue 786-488
Fournisseur: G-Biosciences
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
:136.09 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-913-4
Numéro CAS:7778-77-0
Formule:KH₂PO₄
Numéro MDL:MFCD00011401