Bleu de bromothymol 0,04% dans l'eau pour détermination du pH
TCIAB0658-500ML
: TCI
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
- Transition interval (pH):(yellow)6.0 to 7.6 (blue)
- pH:5.0 to 7.0
:
:14,01445
:624.39 g/mol
:Température ambiante
:200-971-2
:76-59-5
:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
:MFCD00005872