ContactUsLinkComponent
Bleu de bromothymol 0,5 g/l en solution aqueuse
Bleu de bromothymol 0,5 g/l en solution aqueuse
Catalog # KRAF20682.0700
Supplier:  Bernd Kraft
CAS Number:  
Bleu de bromothymol 0,5 g/l en solution aqueuse
Catalog # KRAF20682.0700
Supplier:  Bernd Kraft
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :624.39 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:200-971-2
CAS Number:76-59-5
Formula:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MDL Number:MFCD00005872