Acide nitrique 55%
Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue WAKO633-03335
Corrosif
Marketsource
Fournisseur:   Wako
Acide nitrique 55%
N° de catalogue WAKO633-03335
Fournisseur:  Wako
Marketsource
Numéro CAS:  7697-37-2
Acide nitrique 55%
Flacon verre pour solides, 500 g
Numéro CAS:  7697-37-2
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Nitric acid solution
  • Numéro CAS:7697-37-2
  • Formule:HNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00011349
  • Poids moléculaire:63.01 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.51 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-714-2
  • UN:2031
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g