Potassium chlorure saturé avec argent chlorure en solution aqueuse 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse
Catalog # 662-8355
Supplier: Mettler - Toledo
CAS Number:
Specifications
- Cdt:1.000 mL
- Seq:2865
Specifications
About this item
:
:74.55 g/mol
Density:1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl+AgCl
MDL Number:MFCD00011360