Tween® 80 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse
N° de catalogue DG013
Fournisseur: G-Biosciences
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:5
- Seq:0005
Spécifications
À propos de cet article
:
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:500-019-9
Numéro CAS:9005-65-6
Numéro MDL:MFCD00082107