Vert de bromocrésol
Vert de bromocrésol
100
N° de catalogue LOVI511760
Fournisseur:   Lovibond
Vert de bromocrésol
N° de catalogue LOVI511760
Fournisseur:  Lovibond
Numéro CAS:  76-60-8
Vert de bromocrésol
Vert de bromocrésol
100
Numéro CAS:  76-60-8
Prix
39,30 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Synonyms:  3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS Number:76-60-8
  • Formula:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
  • MDL Number:MFCD00005874
  • Molecular Weight:698.02 g/mol
  • Merck Index:13,01370
  • Melting Pt:217…218 °C
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:200-972-8
Specifications
Specifications
  • Cdt:
    100
Specifications