ContactUsLinkComponent
Orangé de méthyle 0,5 g/L en solution aqueuse
Orangé de méthyle 0,5 g/L en solution aqueuse
N° de catalogue HACH14849
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Orangé de méthyle 0,5 g/L en solution aqueuse
N° de catalogue HACH14849
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
 :327.34 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:208-925-3
CAS Number:547-58-0
Formula:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MDL Number:MFCD00007502