Potassium hydroxyde 0.01 mol/l (0.01 N) dans l'éthanol
Catalog # PRLSMC305253.1000
Supplier: VWR Collection
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:56.11 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,II
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553