ContactUsLinkComponent
Baryum chlorure 24% en solution aqueuse
Irritant
Baryum chlorure 24% en solution aqueuse
Catalog # PRLS89296.320
Supplier:  PROLABO CMP
CAS Number:  
Irritant
Baryum chlorure 24% en solution aqueuse
Catalog # PRLS89296.320
Supplier:  PROLABO CMP
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    2,5 L
  • Seq:
    5096
Specifications
About this item
 :
 :208.24 g/mol
Boiling Pt:∼100 °C (1013 hPa)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:233-788-1
UN:3287
ADR:6.1,III
 :GHS07
CAS Number:10361-37-2
Formula:BaCl₂
MDL Number:MFCD00003445