Acide orthophosphorique 1.5 mol/l (4.5 N) pour le dosage des nitrites
Fournisseur: Bernd Kraft
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7664-38-2
:
Formule:H₃PO₄
Numéro MDL:MFCD00011340
:98 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
:GHS07
Frequently Bought Together