Buffer, EDTA buffer solution pH 8,5 (0,5 mol/L)
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,5 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,5 (0,5 mol/l), Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue R013
Fournisseur:   G-Biosciences
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,5 (0,5 mol/L)
N° de catalogue R013
Fournisseur:  G-Biosciences
Numéro CAS:  
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,5 (0,5 mol/L)
EDTA buffer solution pH 8,5 (0,5 mol/l), Flacon Verre, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
45,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
A DNase and RNase free solution of 0.5M EDTA.
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    EDTA buffer solution pH 8,5 (0,5 mol/l)