Film de scellage, auto-adhésif pour tests ELISA, PCR en temps réel (qPCR)
732-1475
: Brand
- Propriété optique:Transparent
- Désignation:Film de scellage, auto-adhésif, pour tests ELISA, puits profonds et microplaques PCR, polyester, feuilles simples
- Cdt:100
Film en polyester très transparent adapté pour les mesures PCR en temps réel. Plage de températures : –40 °C à +120 °C.