Crimp top micro vials
Crimp top micro vials
Fournisseur:   Agilent
Crimp top micro vials
Fournisseur:  Agilent
Certificats
Crimp top micro vials
1 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Fond
    Ø×h
    Couleur
    Avec bouchon
    Disponibilité
    Prix
  • 0,80 ml
    Flat bottom
    12×32 mm
    ambré
    Non
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
  • 0,10 ml
    Tapered bottom
    12×32 mm
    incolore
    Non
    Arrêté