Specifications
- Désignation:Chaise de Bureau, en Tissu bleu
- Hauteur:470 - 620 mm
- Environmentally Preferable:Sustainable Materials,Low Manufacturing Impact,Safer Human and Environmental Health
- Certification environnementale:ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)
- Roulettes ou patins:Castors
- Cdt:1
Specifications
About this item
La chaise a été conçue avec une base en étoile à cinq branches, à partir de tubes très résistants, particulièrement robustes et durables. La forme plate permet d'éviter les risques de chute.
- Backrest adjustable in height and inclination
- Seat height adjustment by gas-lift
- Aluminium five star base
L'association parfaite entre confort et ergonomie pour des performances optimales. Le rembourrage de haute qualité est doux, respirant et résistant. Rembourrage ergonomique avec support pelvien et support lombaire intégrés.
Patins: les patins en plastique sont résistants à l'usure et recouvrent une grande surface, ce qui renforce la stabilité des sièges.
Roulettes: les roulettes doubles avec freins sensibles à la charge doivent être droites par rapport au sol. Toutes les chaises sont fournies par défaut avec des roulettes souples pour sols durs; des roulettes dures pour sols souples sont également disponibles en option.
Stop and Go technology: For safety reasons chairs whose seat is more than 650 mm high must not be movable whilst in use. With innovative Stop and Go castors these chairs are only mobile when no one is sitting on them.