pH Electrode storage solution
pH Electrode storage solution
Potassium chloride (KCl) 3 M, 500 mL
N° de catalogue 705-1030
Fournisseur:   Hach
pH Electrode storage solution
N° de catalogue 705-1030
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
pH Electrode storage solution
pH Electrode storage solution
Potassium chloride (KCl) 3 M, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
54,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Potassium chloride (KCl) 3 M