Chromatographe en phase gazeuse, Clarus® 580 GC
N° de catalogue 568-0331
Fournisseur: PerkinElmer
Spécifications
- Désignation:Chromatographe en phase gazeuse, Clarus® 580 GC
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Le Clarus® 580 GC est la plateforme de plusieurs solutions clés en main pour l'industrie pétrochimique (analyseurs raffinerie et gaz naturel), les énergies alternatives (biodiesel), les applications environnementales et de médecine légale.
- Double canal, affichage du signal en temps réel sur l'écran tactile
- Configurations flexibles avec espace de tête intégré ou désorption thermique, spectromètre de masse ou Swafer™
- Assistance en plusieurs langues
- Systèmes de données chromatographiques (CDS) TotalChrom® évolutifs pour un traitement et une consignation aisés des données
- Contrôle complet des instruments grâce à TotalChrom® et TurboMass™ et aux pilotes Waters® Empower™ 2 et Agilent® EZChrom Elite™
Température ambiante : 10 à 32 °C
Humidité ambiante : humidité relative de 20 à 80% sans condensation
L×P×H : Clarus® 580 GC sans auto-échantillonneur : 670×720×540 mm ; Clarus® 580 GC avec auto-échantillonneur : 670×720×800 mm.
Poids : Clarus® 580 GC sans auto-échantillonneur : 49 kg ; Clarus® 580 GC avec auto-échantillonneur : 54 kg.