ContactUsLinkComponent
Formaldéhyde 24%, VOLUSOL®, tamponné au phosphate (pH 7.0 ± 0.2)
Formaldéhyde 24%, VOLUSOL®, tamponné au phosphate (pH 7.0 ± 0.2)
N° de catalogue VWRS5322.9060
Fournisseur:  VWR Collection
Numéro CAS:  
Formaldéhyde 24%, VOLUSOL®, tamponné au phosphate (pH 7.0 ± 0.2)
N° de catalogue VWRS5322.9060
Fournisseur:  VWR Collection
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    60 L
  • Seq:
    5407
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :30.03 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-001-8
UN:3334
ADR:9,
 :GHS06
 :GHS08
Numéro CAS:50-00-0
Formule:CH₂O
Numéro MDL:MFCD00003274