Automatic colony counter, Scan® 300
Automatic colony counter, 300
N° de catalogue INSC436300
Fournisseur: INTERSCIENCE
Aller à :
Product Details & Documents
Automatic colony counter with a digital camera and high technology software.
- Can be linked to a PC via a FireWire connection
- Minimum size of colonies: 0,1 mm
- Count all colonies in less than one second for a fast, accurate, and traceable reading of the result
Documents
Spécifications
- Modèle:300
- Désignation:Automatic colony counter
- Cat. No.:INSC436300
- Pour boîte de Pétri:55 – 90 mm Petri dishes and Spiral® plating
- Poids:8,4 kg
- L×P×H:280×270×290 mm
- Caméra:CCD colour camera
- Exigence électrique:240 V/50 − 60 Hz
- Résolution:640×480 pixels
- Grandissement:7×
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix