About this item
Ces appareils de mesure portables mesurent les paramètres de qualité de l'eau, sans transport nécessaire de plusieurs instruments. Ils se connectent à des sondes intelligentes qui reconnaissent automatiquement le paramètre de test, l'historique d'étalonnage et des paramètres de méthode pour minimiser les erreurs et la durée de configuration.
- Interface utilisateur intuitive avec étalonnage guidé et vérifications standard pour un fonctionnement simple et des résultats précis
- Des alertes de stabilisation et un verrouillage des mesures visuel garantissent des résultats précis et corrects
- Les sondes intelligentes IntelliCAL™ stockent tous les étalonnages dans la sonde : pour un échange rapide et facile des sondes sans réétalonnage
- Le système intelligent HQd™ enregistre les numéros de série, les données d'étalonnage en cours, l'ID utilisateur, l'ID de l'échantillon, l'heure et la date automatiquement dans le journal de données pour une traçabilité complète des BPL
- Appareils de mesure robustes et étanches (IP67) pour un fonctionnement fiable en laboratoire ou sur le terrain
Pour une mesure flexible du pH, de la conductivité, de l'oxygène dissous optique (OD), de la DBO, de l'oxydoréduction, de l'ammoniac, de l'ammonium, du fluorure, du chlorure, du sodium et de la température. Il peut être utilisé avec n'importe quelle sonde intelligente IntelliCAL™.
Seul canal d'entrée: HQ30d
Deux canaux d'entrée: HQ40d
The rugged HQ40d field kit includes HQ40d portable meter, LDO101 rugged optical dissolved oxygen probe with 5 m cable, PHC101 rugged pH probe with 5 m cable, CDC401 rugged conductivity/TDS/Salinity probe with 5 m cable, rugged field case, pH storage solution, pH calibration packets (20 each), NaCl conductivity standard, DO calibration flask, disposable wipes, 4 sample collection cups, trash bag, 500 ml wash bottle, 4 AA batteries, protective meter cover, power adapter, USB/DC power adapter for data transfer, quick-start guide, user manual, and documentation CD.
Le kit pratique et solide HQ40d comprend un appareil de mesure portable HQ40d, une sonde optique robuste pour oxygène dissous LDO101 avec câble de 5 m, une sonde de pH solide PHC101 avec câble de 5 m, une sonde solide de conductivité/TDS/salinité CDC401 avec câble de 5 m, un étui pratique robuste, une solution de stockage de pH, des paquets d'étalonnage de pH (20 chacun), un étalon de conductivité NaCl, un flacon d'étalonnage d'OD, des essuyeurs à usage unique, 4 cuvettes de collecte d'échantillons, un sac poubelle, une pissette de 500 ml, 4 piles AA, un couvercle de protection, un adaptateur secteur, un adaptateur d'alimentation USB/CC pour le transfert de données, un guide de démarrage rapide, un manuel d'utilisation et un CD de documentation.
Des kits de démarrage comprenant différentes électrodes sont également disponibles.
Des électrodes supplémentaires IntelliCAL ™ sont disponibles sur demande - veuillez contacter votre bureau de vente local, Avantor pour plus d'informations.