Conductivity meter, bench, 703
Laboratory conductivity meter 703, without sensor
N° de catalogue 663-2101
Fournisseur: KNICK
Aller à :
Product Details & Documents
This bench top meter can be operated with either 2-electrode or 4-electrode sensors. In conjunction with the Knick ZU 6985 4-electrode sensor, the meter functions reliably over a wide conductivity range from <1,00 to >1000 mS/cm.
- Calibrated analog recorder output, galvanically isolated
- Sensoface® function monitors the conductivity sensor and measuring equipment and provides information on sensor selection and handling
- Automatic calibration with standard solutions
- RS-232 interface for computer and printer
- Simultaneous display of two measurement values; easy to read LED display
- Leak-proof membrane keyboard, robust housing
- Automatic switchover to 4-electrode or 2-electrode operation
Records of the parameter setting, calibration, and device diagnostics can be output directly to a printer. This provides users with comprehensive GLP-compatible documentation at the press of a key.
: Supplied with power cord and instruction manual.
Spécifications
- Désignation:Laboratory conductivity meter 703, without sensor
- Précision de la conductivité:±0,5% of meas. value. ±2 counts
- Poids:2 kg
- Alimentation:Power cord, 230 V –15 % +10 %, 48 - 62 Hz
- Compensation de température:Automatic (Pt 1000/NTC 30 kOhm) or manual
- Gamme de température:–50...+150 °C
- Acquisition des données - Capacité:Automatic storage of cell constant and calibration procedure with time and date stamp, self-contained
- L×P×H:244×255×95 mm
- Constante de cellule de conductivité:0,001 - 199,9 cm⁻ₑ (adjustable)
- Résolution de conductivité:0,001 µS/cm
- Cat. No.:663-2101
- Exactitude de la températue:±0,3 K °C
- Sorties:RS 232
- Connexions:2-electrode sensors with banana plug + special diode plug for 4-electrode sensors
- Affichage:Alphanumer. 2 x 4-digit, 14-segment LED, character height 13 mm
- Plage de conductivité:0 μS/cm - 2000 mS/cm
- Conformités:IP 54, GLP
- Température de référence de conductivité:20/25 °C
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- KNICZU0298Adapter for connecting the SE 202 and SE 204 sensors to the 703 laboratory conductivity meterConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 130,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-3511Agitateur à immersion ZU 6955, avec turbine en acier inoxydable, Ø de 12 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 412,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-3510Support à fixer pour différents capteurs (2×12 ±0,5 mm ; 1×4 - 14 mm ; 1×6 - 16 mm), ZU 6954Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 393,00 €