Affinity coupling media, EAH Sepharose™ 4B
Affinity coupling media, EAH Sepharose™ 4B
EAH Sepharose™ 4B, Liquid, 90 µm, 50 ml
N° de catalogue 17-0569-01
Fournisseur:   Cytiva
Affinity coupling media, EAH Sepharose™ 4B
N° de catalogue 17-0569-01
Fournisseur:  Cytiva
Numéro CAS:  
Affinity coupling media, EAH Sepharose™ 4B
Affinity coupling media, EAH Sepharose™ 4B
EAH Sepharose™ 4B, Liquid, 90 µm, 50 ml
Numéro CAS:  
Prix
634,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 mL
Product Details & Documents
EAH Sepharose™ 4B allows for the stable carbodiimide-based coupling of carboxyl groups to Sepharose® 4B via an 11-atom hydrophilic spacer arm that permits extremely stable coupling.
Stable carbodiimide-based coupling of carboxyl groups to 4B via an 11-atom hydrophilic spacer arm permits very stable coupling. Stable to all commonly used aqueous Sepharose buffers.
Spécifications
Spécifications
  • Granulométrie:
    90 µm
  • Cdt:
    50 ml
  • Désignation:
    EAH Sepharose™ 4B
  • Type:
    Liquid
  • Cat. No.:
    17-0569-01
  • Débit:
    <75 cm/h
  • Matrice:
    Agarose, 4%
  • Température de stockage:
    4 - 8 °C
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.