Affinity coupling media, EAH Sepharose™ 4B
EAH Sepharose™ 4B, Liquid, 90 µm, 50 ml
N° de catalogue 17-0569-01
Fournisseur: Cytiva
Affinity coupling media, EAH Sepharose™ 4B
N° de catalogue 17-0569-01
Fournisseur: Cytiva
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
EAH Sepharose™ 4B allows for the stable carbodiimide-based coupling of carboxyl groups to Sepharose® 4B via an 11-atom hydrophilic spacer arm that permits extremely stable coupling.
Stable carbodiimide-based coupling of carboxyl groups to 4B via an 11-atom hydrophilic spacer arm permits very stable coupling. Stable to all commonly used aqueous Sepharose buffers.
Documents
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Aanvullende productdetails
Spécifications
Spécifications
- Granulométrie:90 µm
- Cdt:50 ml
- Désignation:EAH Sepharose™ 4B
- Type:Liquid
- Cat. No.:17-0569-01
- Débit:<75 cm/h
- Matrice:Agarose, 4%
- Température de stockage:4 - 8 °C
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.