Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 100 mg/l pour 32 éléments dans acide nitrique 5%, ARISTAR® pour ICP
N° de catalogue 89186.180
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 100 mg/l {Ag, Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn} dans l'acide nitrique 5% ARISTAR® pour ICP
Spécifications
À propos de cet article
32 éléments à 100 mg/l : Ag, Al, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Re, Sb, Si, Sn, Ta, Ti, V, W, Zn
Certifications: Conforme aux matériaux de référence standard NIST, produit et testé dans un laboratoire accrédité par le guide ISO 34/ISO17025
Livraison: Fourni avec certificat d'analyse.