Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 10 mg/l pour 36 éléments dans acide nitrique 2%, ARISTAR® pour ICP-MS
N° de catalogue 84793.180
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de contrôle qualité multi-éléments, 10 mg/l {Al, Ag, As, B, Ba, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, V, Zn} dans acide nitrique 2% ARISTAR® pour ICP-MS
Spécifications
À propos de cet article
36 éléments à 10 mg/l : Al, Ag, As, B, Ba, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, V, Zn
Certifications: Conforme aux matériaux de référence standard NIST, produit et testé dans un laboratoire accrédité par le guide ISO 34/ISO17025
Livraison: Fourni avec certificat d'analyse.