Oscilloscopes à stockage numérique
: DIDALAB
Gamme d'oscilloscopes à stockage numérique avec bande passante de 150 à 500 MHz.
- Longueur d'enregistrement : 25 000 points par canal
- Technologie d'affichage VPO (oscilloscope à persistance visuelle)
- Option d'écran partagé permettant d'afficher chaque canal indépendamment
- Plage de base de temps : 1 nanoseconde à 100 secondes/division
- Plage de position de décalage: 2 mV/div. à 100 mV/div. : ±0,5 V ; 200 mV/div. à 5 V/div. : ±25 V
Frequently Bought Together