Pocket refractometer, PAL-LOOP
Pocket refractometer, PAL-LOOP, 0 − 85 °Bx
N° de catalogue ATAG3842
Fournisseur:   Atago
Pocket refractometer, PAL-LOOP
N° de catalogue ATAG3842
Fournisseur:  Atago
Pocket refractometer, PAL-LOOP
Pocket refractometer, PAL-LOOP
Pocket refractometer, PAL-LOOP, 0 − 85 °Bx
Prix
513,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The PAL-LOOP is designed to measure sugar concentration.
  • Single-handed operation
  • Automatic temperature compensation (ATC)
  • Either single measurement mode or repeatedly continuous mode
 : IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
 : Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Modèle:
    PAL-LOOP
  • Plage de mesure:
    0 − 85 °Bx
  • Désignation:
    Pocket refractometer
  • Cat. No.:
    ATAG3842
  • Volume d'échantillon:
    0,3 ml
  • Poids:
    100 g
  • Précision:
    ±0,2 %
  • L×P×H:
    55×31×109 mm
  • Gamme de compensation de température:
    10…100 °C
  • Temps de réponse:
    3 seconds (single measurement) ; 1 second (continuous measurement)
  • Exigence électrique:
    2× AAA batteries
  • Précision de la température:
    ±1,0 °C