Solution standard (500 ppm PO₄) pour la préparation de la solution étalon de phosphate (5 ppm PO₄) Reag.Ph.Eur. 5002200
Catalog # 88089.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:500 mg/l
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de phosphate
Specifications
About this item
Ordering information: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.