Solution étalon (1000 ppm SO4) pour la préparation d'une solution standard de sulfate (SO4 100 ppm) Reag.Ph.Eur. 5002802
Catalog # 88090.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/l
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Désignation:Étalon de sulfate
- Contenu:K₂SO₄ in H₂O
Specifications
About this item
Ordering information: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.